Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometil)fenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494417 1 g 1 g
15404427 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31787.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 50824-04-9 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50824-04-9
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Número MDL MFCD05668981
Clave InChI PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometilo)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Punto de fusión 82°C to 86°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 99%