Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10341630 5 g Glass bottle 5 g
10088089 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10341630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438230050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50824-04-9
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Clave InChI PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometilo)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 84°C to 88°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Crystalline Powder