Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10088089 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10088089 1 g Glass bottle 1 g
10341630 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10088089 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438230010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 50824-04-9
Fórmula molecular C7H4BrF3O
Peso molecular (g/mol) 241.007
Clave InChI PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenol, 5-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride, o-cresol, 4-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro, 4-bromo-2-trifluoromethyl-phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethyl, pubchem18454, acmc-209kqd, bromotrifluoromethylbenzenol, ksc490k9d
PubChem CID 142784
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometilo)fenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 85.8°C to 87.1°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.01
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.