Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometil)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzonitrile |
| CAS | 191165-13-6 |
| Fórmula molecular | C8H3BrF3N |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H3BrF3N/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)8(10,11)12/h1-3H |
| SMILES | FC(F)(F)c1cc(Br)ccc1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-(trifluorometil)benzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 250.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.9401 |