Learn More
Ácido 4-bromo-2-(trifluorometil)benzoico, TRC
Código de producto. 30342000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342000 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30342000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB695478500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 320-31-0
Fórmula molecular C8H4BrF3O2
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4BrF3O2/c9-4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
SMILES OC(=O)c1ccc(Br)cc1C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-(trifluorometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 269.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.9347