Learn More
Ácido 4-bromo-2-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414267 5 g 5 g
15404267 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31656.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 320-31-0 | C8H4BrF3O2 | 269.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 320-31-0
Fórmula molecular C8H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 269.02
Número MDL MFCD07787468
Clave InChI JXHWAPDBDXPBEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-bromobenzoic acid, pubchem4738, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209hq4, ksc495g7n, 5-bromo-2-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 25067392
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.02
Porcentaje de pureza 98%