Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15484347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15484347 5 g 5 g
15474347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15484347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31726.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol are the basic building blocks numerous pharmaceutical drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenol es el compuesto básico de numerosos fármacos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 690264-39-2
Fórmula molecular C7H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 257.01
Número MDL MFCD09037798
Clave InChI GYXNTPVMXGBRQW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy phenol, phenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 11780151
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenol
Punto de fusión 51°C to 55°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.01
Porcentaje de pureza 98%