Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)benceno-1-tiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10591123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10591123 1 g 1 g
10273282 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10591123 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00665DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 175278-15-6
Fórmula molecular C7H4BrF3OS
Peso molecular (g/mol) 273.07
Número MDL MFCD00203474
Clave InChI WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometoxi)bencenotiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.07
Porcentaje de pureza 95%