Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)benceno-1-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10140752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10140752 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10661693 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10140752 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00664DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175278-14-5
Fórmula molecular C7H3BrClF3O3S
Peso molecular (g/mol) 339.51
Número MDL MFCD00179336
Clave InChI ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2736421
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-(trifluorometoxi)bencenosulfonilo
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.85g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.51
Porcentaje de pureza 97%