Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anisol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485387 1 g 1 g
15495387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15485387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32645.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 853771-88-7 | C8H6BrF3O2 | 271.03 g/mol
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole employed in biological evaluation of some analogs of the antitumor agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-(trifluorometoxi)anisol se utiliza en la evaluación biológica de algunos análogos de agentes antitumorales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 853771-88-7
Fórmula molecular C8H6BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 271.03
Número MDL MFCD09907950
Clave InChI QVGIROOBNUFIKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy anisole, 4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy benzene, benzene,4-bromo-1-methoxy-2-trifluoromethoxy
PubChem CID 45790939
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metoxi-2-(trifluorometoxi)benceno
SMILES COC1=C(OC(F)(F)F)C=C(Br)C=C1
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.04
Porcentaje de pureza 98%