Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10337454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10337454 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10337454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00627EA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
CAS 175278-09-8
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.6910g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H5BrF3NO
Número MDL MFCD00179338
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
Clave InChI QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 256.02
PubChem CID 737382
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 97%