Learn More
4-Bromo-2-(trifluorometoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11479916 10 g 10 g
11469916 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11479916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20885.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175278-09-8
Fórmula molecular C7H5BrF3NO
Peso molecular (g/mol) 256.02
Número MDL MFCD00179338
Clave InChI QVILSWLYJYMGRN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy aniline, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-phenylamine, 2-amino-5-bromo trifluoromethoxy benzene, benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 1-amino-4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, buttpark 50\01-74, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem2930, acmc-1c9j8, ksc184e5f
PubChem CID 737382
Nombre IUPAC 4-bromo-2-(trifluorometoxi)anilina
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)aniline
Densidad 1.691
Punto de ebullición 98°C to 100°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 10 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.02
Porcentaje de pureza 97%