Learn More
Ácido 4-bromo-2-tiofencarboxílico, 97 %, Maybridge
Código de producto. 10411334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10411334 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10662685 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411334 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28501DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 16694-18-1
Fórmula molecular C5H3BrO2S
Peso molecular (g/mol) 207.041
Clave InChI HJZFPRVFLBBAMU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 4-bromo, 4-bromothiophene-carboxylic acid, 4-bromo-2-thiophene carboxylic acid, 4-bromo-2-carboxythiophene, 4-bromo-2-thiophenecarboxylicacid, 3-bromothiophene-5-carboxylic acid, pubchem5189, 4-bromo-2-thenoic acid
PubChem CID 610409
Nombre IUPAC Ácido 4-bromotiofeno-2-carboxílico
SMILES C1=C(SC=C1Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.05
Porcentaje de pureza 95%