Learn More
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10647494 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647494 25 g Glass bottle 25 g
10257180 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10647494 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 305720250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18791-75-8
Fórmula molecular C5H3BrOS
Peso molecular (g/mol) 191.04
Número MDL MFCD00005431
Clave InChI PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
Nombre IUPAC 4-bromotiofeno-2-carbaldehído
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
% mín. CAS 88.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43°C to 48°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Glass bottle
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.05
Porcentaje de pureza ≥88%
Forma física Powder or Granules