Learn More
(4-Bromo-2-tienil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10592642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10592642 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10497232 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592642 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC28509DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 79757-77-0
Fórmula molecular C5H5BrOS
Peso molecular (g/mol) 193.058
Número MDL MFCD04115392
Clave InChI PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
Nombre IUPAC (4-bromotiofen-2-il)metanol
SMILES C1=C(SC=C1Br)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromo-2-thienyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.06
Porcentaje de pureza 97%