Learn More
4-Bromo-2-terc-butilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-tert-butylaniline |
| CAS | 850012-44-1 |
| Fórmula molecular | C10H14BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)benzenamine, 4-Bromo-2-(1,1-dimethylethyl)aniline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14BrN/c1-10(2,3)8-6-7(11)4-5-9(8)12/h4-6H,12H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)c1cc(Br)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-terc-butilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 228.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.031 |