Learn More
4-Bromo-2-piridinacarboxamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-pyridinecarboxamide |
| CAS | 62150-46-3 |
| Fórmula molecular | C6H5N2OBr |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5BrN2O/c7-4-1-2-9-5(3-4)6(8)10/h1-3H,(H2,8,10) |
| SMILES | NC(=O)c1cc(Br)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromopiridina-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 201.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.9585 |