Learn More
4-bromo-2-picolina, TRC
Código de producto. 30343683
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343683 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30343683 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB685560250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Fórmula molecular C6 H6 Br N
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccn1
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilpiridina
Peso molecular (g/mol) 172.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.9684