Learn More
4-Bromo-2-nitrotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489793 5 g 5 g
11499793 25 g 25 g
11409803 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11489793 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12951.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60956-26-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60956-26-5
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 216.034
Número MDL MFCD00041243
Clave InChI KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitrotoluene
Punto de fusión 45°C to 48°C
Punto de ebullición 130°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 2328190
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.04
Porcentaje de pureza 99%