Learn More
Clorhidrato de 4-bromo-2-nitrofenilhidracina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11462260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11462260 5 g 5 g
11452260 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11462260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H29202.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 100032-79-9 | C6H7BrClN3O2 | 268.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100032-79-9
Fórmula molecular C6H7BrClN3O2
Peso molecular (g/mol) 268.50
Número MDL MFCD09260482
Clave InChI SIBURLORIWZQNT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine hydrochloride, acmc-20amnd, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine;hydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenylhydrazinehydrochloride, 4-bromo-2-nitrophenyl hydrazine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119379
Nombre IUPAC (4-bromo-2-nitrofenol)hidracina;clorhidrato
SMILES Cl.NNC1=C(C=C(Br)C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitrophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∽185°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.5
Porcentaje de pureza 95%