Learn More
Ácido 4-bromo-2-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451830
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451830 5 g 5 g
11441830 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451830 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27541.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99277-71-1 | C7H3BrNO4 | 245.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99277-71-1
Fórmula molecular C7H3BrNO4
Peso molecular (g/mol) 245.01
Número MDL MFCD01013599
Clave InChI ZIRHHEZLJGORGU-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-bromo-2-nitrobenzoic acid, 4-bromo-2-nitro-benzoic acid, 2-nitro-4-bromobenzoic acid, 5-bromo-2-carboxynitrobenzene, benzoic acid, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzoicacid, pubchem2055, 4-bromo-2-nitrobenzoic, acmc-209sc4, bromonitrobenzoicacid 42-
PubChem CID 3774467
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitrobenzoato
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 165°C to 169°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.02
Porcentaje de pureza 97%