Learn More
4-Bromo-2-nitrobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 5551-12-2 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Br N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Nitro-4-bromobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrNO3/c8-6-2-1-5(4-10)7(3-6)9(11)12/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-nitrobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 230.016 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.937 |