Learn More
4-Bromo-2-nitroanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482269 5 g 5 g
15492269 25 g 25 g
15402279 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482269 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64877.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33696-00-3
Fórmula molecular C7H6BrNO3
Peso molecular (g/mol) 232.033
Número MDL MFCD00055529
Clave InChI ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
PubChem CID 118533
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metoxi-2-nitrobenceno
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitroanisole
Punto de fusión 85°C to 100°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2259903
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.03
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido