Learn More
4-bromo-2-nitroanilina, TRC
Código de producto. 30331501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331501 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30331501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB686230100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 217.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.9534