Learn More
4-Bromo-2-nitroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431050 100 g 100 g
11421050 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25468.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 875-51-4 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875-51-4
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 217.02
Número MDL MFCD00041312
Clave InChI ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
PubChem CID 70132
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitroanilina
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitroaniline
Punto de fusión 111°C to 114°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 98%