Learn More
4-Bromo-2-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10406282
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10406282 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10406282 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06414DA
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H5BrN2O2
Número MDL MFCD00041312
Cantidad 1 g
Sinónimo benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
Clave InChI ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 217.02
PubChem CID 70132
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.02
Porcentaje de pureza 97%