Learn More
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluorometil)anilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 157026-18-1 |
| Fórmula molecular | C7H4BrF3N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4BrF3N2O2/c8-3-1-4(7(9,10)11)6(12)5(2-3)13(14)15/h1-2H,12H2 |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1C(F)(F)F)N)[N+](=O)[O-])Br |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-nitro-6-(trifluorometil)anilina |
| Peso molecular (g/mol) | 285.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.9408 |