Learn More
4-Bromo-2-nitro-6-(trifluorometil)anilina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15478518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478518 1 g 1 g
15488518 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61933.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157026-18-1
Fórmula molecular C7H4BrF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 285.02
Número MDL MFCD09835318
Clave InChI JWIAFKYOENFPNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-bromo-3-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl-phenylamine, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl benzenamine, 4-bromo-2-trifluoromethyl-6-nitrobenzenamine, acmc-209df8, ksc910q9b, benzenamine,4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl, 4-bromo-2-nitro-6-trifluoromethyl-benzenamine
PubChem CID 10850672
Nombre IUPAC 4-bromo-2-nitro-6-(trifluorometil)anilina
SMILES NC1=C(C=C(Br)C=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-nitro-6-(trifluoromethyl)aniline
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido