Learn More
4-Bromo-2-(morfolin-4-il)benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(morpholin-4-yl)benzonitrile |
| CAS | 1260762-06-8 |
| Fórmula molecular | C11H11N2OBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11BrN2O/c12-10-2-1-9(8-13)11(7-10)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6H2 |
| SMILES | C1COCCN1C2=C(C=CC(=C2)Br)C#N |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-morfolin-4-ilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 267.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.0055 |