Learn More
4-Bromo-2-(metiltio)pirimidina, 97 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(methylthio)pyrimidine |
| Punto de fusión | 30°C to 40°C |
| Color | Marrón a Amarillo |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN1759 |
| Beilstein | 21913366 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.07 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido de fusión baja |