Learn More
4-Bromo-2-metilpiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463807 250 mg 250 miligramos
11367509 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27884.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22282-99-1 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
4-Bromo-2-methylpyridine is used as a starting material in the preparation of crown-ester-bipyridines and viologens through sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification. Further, it serves as an important raw material and intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and in dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-2-metilpiridina se utiliza como material de partida en la preparación de bipiridinas de éster de corona y viologenos mediante acoplamiento reductor de sodio o níquel, oxidación de cadena lateral y esterificación. Además, sirve como una importante materia prima e intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Miscible con diclorometano. No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz y la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores, ácidos fuertes y bases. Almacenar en lugar fresco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22282-99-1
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD03788196
Clave InChI JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-picoline, 2-methyl-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methyl-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methyl, 4-bromopicoline, zlchem 422, pubchem4035, acmc-209fui, 4-bromo-methyl-pyridine
PubChem CID 2762835
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilpiridina
SMILES CC1=CC(Br)=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylpyridine
Densidad 1.45
Punto de ebullición 76°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.556
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Miscible with dichloromethane. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.03
Porcentaje de pureza 97%