Learn More
Isotiocianato de 4-bromo-2-metilfenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420888 5 g 5 g
11430888 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25296.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19241-38-4 | C8H6BrNS | 228.107 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19241-38-4
Fórmula molecular C8H6BrNS
Peso molecular (g/mol) 228.107
Número MDL MFCD00041087
Clave InChI YASXCQRGYJGIKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylphenyl isothiocyanate, 4-bromo-1-isothiocyanato-o-toluene, 4-bromo-2-methylphenylisothiocyanate, 4-bromo-2-methyl-phenyl isothiocyanate, benzene, 4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl, acmc-1bu0e, #, benzene,4-bromo-1-isothiocyanato-2-methyl
PubChem CID 87977
Nombre IUPAC 4-bromo-1-isotiocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 129°C to 130°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2717248
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.12
Porcentaje de pureza 98%