Learn More
Isocianato de 4-bromo-2-metilfenilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11357546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357546 1 g 1 g
11367546 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11095.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1591-98-6
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.046
Número MDL MFCD00037039
Clave InChI NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylphenyl isocyanate, benzene,4-bromo-1-isocyanato-2-methyl, 4-bromo-2-methylphenylisocyanate, 4-bromo-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1bpqh, 5-bromo-2-isocyanatotoluene, 2-methyl-4-bromophenyl isocyanate, 4-bromanyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 2735594
Nombre IUPAC 4-bromo-1-isocianato-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
Punto de fusión 47°C to 51°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Beilstein 7633645
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 98%