Learn More
4-Bromo-2-metilfenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485017 1 g 1 g
15495017 5 g 5 g
15405027 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15485017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32307.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2362-12-1 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
4-Bromo-2-methylphenol, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-2-metilfenol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2362-12-1
Número MDL MFCD00055435
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylphenol
Punto de fusión 62°C to 66°C
Olor Phenol-like
Fórmula molecular C7H7BrO
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-o-cresol, 2-methyl-4-bromophenol, 4-bromo-2-methyl-phenol, o-cresol, 4-bromo, phenol, 4-bromo-2-methyl, 2-hydroxy-5-bromotoluene, p-bromocresol, 4-bromo-cresol, pubchem7106, acmc-1chy8
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI IWJGMJHAIUBWKT-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilfenol
Peso molecular (g/mol) 187.04
PubChem CID 16896
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04
Porcentaje de pureza 97%