Learn More
4-Bromo-2-metilbifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394805
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394805 5 g 5 g
11384805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394805 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17875.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5002-26-6
Fórmula molecular C13H11Br
Peso molecular (g/mol) 247.135
Número MDL MFCD03093069
Clave InChI ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metil-1-fenilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Punto de ebullición 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Índice de refracción 1.621
Cantidad 5 g
Beilstein 1908937
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.14
Porcentaje de pureza 98%