Learn More
Ácido 4-Bromo-2-metilbenzoico, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362016
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362016 1 g 1 g
11372016 5 g 5 g
11382016 25 g 25 g
15468809 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11362016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03071.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
A building block which is used in preparation of anthranilic acids possessing antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Este es un compuesto básico con propiedades antibacterianas, que se utiliza en la preparación de ácidos antranílicos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68837-59-2
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.046
Número MDL MFCD00040905
Clave InChI RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2249816
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza ≥98%