Learn More
Ácido 4-bromo-2-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15549343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15549343 5 g 5 g
15559343 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15549343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68837-59-2 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68837-59-2
Fórmula molecular C8H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 215.05
Clave InChI RVCJOGNLYVNRDN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-o-toluic acid, 4-bromo-2-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-2-methyl, synquest 2721-9-x6, 4-bromo-2-methylbenz, 4-bromo-2-methylbenzoicacid, pubchem4029, 5-bromo-2-carboxytoluene, acmc-1baz5
PubChem CID 99570
Nombre IUPAC ácido 4-bromo-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 182.0°C to 184.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.