Learn More
Cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494477 10 g 10 g
15484477 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31835.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139937-37-4
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Peso molecular (g/mol) 269.537
Número MDL MFCD01365820
Clave InChI KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 63°C to 65°C
Punto de ebullición 164°C (15 mmHg)
Cantidad 10 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 97%