Learn More
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Maybridge
Código de producto. 10446092
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10446092 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10446092 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RDP00246DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 139937-37-4
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C7H6BrClO2S
Fórmula lineal Br(CH3)C6H3SO2Cl
Número MDL MFCD00219927
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
Clave InChI KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-bromo-2-metilbencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 269.537
PubChem CID 2781338
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.55
Porcentaje de pureza 97%