Learn More
4-Bromo-2-metilanisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11457244 10 g 10 g
11467244 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21621.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14804-31-0
Fórmula molecular C8H9BrO
Peso molecular (g/mol) 201.063
Número MDL MFCD01321139
Clave InChI UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
PubChem CID 608315
Nombre IUPAC 4-bromo-1-metoxi-2-metilbenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylanisole
Punto de fusión 66°C to 69°C
Punto de ebullición 124°C to 125°C (25 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 208224
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.06
Porcentaje de pureza ≥98%