Learn More
4-Bromo-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methylaniline |
| Punto de fusión | 56°C to 60°C |
| Punto de ebullición | 240°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Olor | Characteristic |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 636521 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.06 |
| Porcentaje de pureza | 98% |