Learn More
4-Bromo-2-metilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432977 25 g 25 g
11442977 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15543.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 583-75-5
Fórmula molecular C7H8BrN
Peso molecular (g/mol) 186.05
Número MDL MFCD00007825
Clave InChI PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
PubChem CID 11423
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metilanilina
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methylaniline
Punto de fusión 56°C to 60°C
Punto de ebullición 240°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 636521
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.06
Porcentaje de pureza 98%