Learn More
4-Bromo-2-metil-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446867 5 g 5 g
11436867 1 g 1 g
11456867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11446867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14319.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 77811-44-0 | C7H7BrN2O2 | 231.049 g/mol
It is used in the design and synthesis of CK2 inhibitors and in the docking studies of novel telmisartan-glitazone hybrid analogs for the treatment of metabolic syndrome.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en el diseño y síntesis de inhibidores de CK2 y en los estudios de acoplamiento de nuevos análogos híbridos de telmisartan-glitazona para el tratamiento del síndrome metabólico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua y soluble en metanol caliente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77811-44-0
Fórmula molecular C7H7BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 231.049
Número MDL MFCD00052919
Clave InChI ZXFVKFUXKFPUQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-2-methyl-6-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-bromo-3-nitrotoluene, 4-bromo-6-nitro-o-toluidine, benzenamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro, 4-bromo-2-methyl-6-nitrophenylamine, 4-bromo-2-methyl-6-nitro-aniline, pubchem3813, acmc-1bg8u, ksc496e7t
PubChem CID 522679
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metil-6-nitroanilina
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)[N+](=O)[O-])Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methyl-6-nitroaniline
Punto de fusión 143°C to 147°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3530524
Información de solubilidad Slightly soluble in water and soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.06
Porcentaje de pureza 97%