Learn More
4-Bromo-2-metil-2-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methyl-2-butanol |
| CAS | 35979-69-2 |
| Fórmula molecular | C5H11BrO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-hydroxy-2-methylbutane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11BrO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 167.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9993 |