Learn More
4-Bromo-2-metil-1-buteno, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methyl-1-butene |
| CAS | 20038-12-4 |
| Fórmula molecular | C5H9Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-Bromo-3-methyl-3-butene, 2-Methyl-4-bromo-1-butene, 3-Methyl-3-butenyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h1,3-4H2,2H3 |
| SMILES | C=C(C)CCBr |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metilbut-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 149.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.99 |