Learn More
4-Bromo-2-metoxipiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441049 1 g 1 g
15451049 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64026.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188.024 g/mol
4-Bromo-2-methoxypyridine used in the synhesis of Imidazo [1, 2-a] pyrimidines. Suzuki coupling between 4-methoxyphenylboronic acid and 4-bromo-2-methoxypyridine affords 1, 5-disubstituted pyridones. Starting material used in a synthesis of crown-ester-bipyridines and viologens via sodium or nickel reductive coupling, side chain oxidation and esterification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-bromo-2-metoxipiridina se utiliza en la síntesis de Imidazo[1, 2-a]pirimidinas. El acoplamiento Suzuki entre ácido 4-metoxifenilborónico y 4-bromo-2-metoxipiridina permite las piridonas 1, 5-disubprostituidas. Es un material de partida utilizado en una síntesis de corona-éster-bipiridinas y viológenos mediante el acoplamiento reductor de sodio o níquel, la oxidación de cadena lateral y la esterificación.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100367-39-3
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.024
Número MDL MFCD08277268
Clave InChI YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=CC(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methoxypyridine
Punto de fusión 25°C to 26°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 87°C (15 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 115199
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de fusión baja