Learn More
4-Bromo-2-metoxipiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15570554 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15570554 1 g 1 g
15580554 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15570554 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450000010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 100367-39-3 | C6H6BrNO | 188.02 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100367-39-3
Fórmula molecular C6H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 188.02
Clave InChI YFTGMMXMLPTTAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-4-bromopyridine, 4-bromo-2-methoxy-pyridine, pyridine, 4-bromo-2-methoxy, pubchem6657, ksc494g1d, acmc-1c790, abbypharma ap-17-5965
PubChem CID 14062309
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxipiridina
SMILES COC1=NC=CC(=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methoxypyridine
Punto de ebullición 87.0°C (15.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.02
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-methoxypyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.