Learn More
4-Bromo-2-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-methoxyphenol |
| CAS | 7368-78-7 |
| Fórmula molecular | C7H7BrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Bromo-2-methoxyphenol (ACI), 2-Methoxy-4-bromophenol, 4-Bromoguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxybromobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7BrO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | OC1=C(C=C(Br)C=C1)OC |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 203.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.96 |