Learn More
4-Bromo-2-metoxifenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11904761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11904761 25 g Frasco de vidrio 25 g
11994751 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11904761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 441950250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7368-78-7
Fórmula molecular C7H7BrO2
Peso molecular (g/mol) 203.04
Clave InChI WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
Nombre IUPAC 4-bromo-2-metoxifenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-2-methoxyphenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 35°C to 39°C
Color Marrón a incoloro
Punto de ebullición 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.04
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión o sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.