Learn More
4-Bromo-2-(metoximetil)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Bromo-2-(methoxymethyl)pyridine |
| CAS | 864412-04-4 |
| Fórmula molecular | C7H8NOBr |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8BrNO/c1-10-5-7-4-6(8)2-3-9-7/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COCc1cc(Br)ccn1 |
| Nombre IUPAC | 4-bromo-2-(metoximetil)piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 202.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.9789 |